Learn More
R&D Systems™ Kifunensine
Codice prodotto. 18064762
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18064762 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18064762 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3207/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.88€
    248.85€ / 1mg
    Risparmia 27.03€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of class I α-mannosidases
Kifunensine is an inhibitor of class I α-mannosidases that inhibits glycoprotein processing. Kifunensine inhibits human endoplasmic reticulum α-1,2-mannosidase I and Golgi Class I mannosidases IA, IB and IC with Ki values of 130 and 23 nM respectively. Kifunensine disrupts normal trafficking of the GLUT1 transporter, leading to decreased glucose uptake in human renal epithelial cells. Kifunensine impaires tumour cell aggregation in human ovarian cancer cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Kifunensine
CAS 109944-15-2
Quantità 1 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C8H12N2O6
Peso formulazione 232.19
Purezza >98%
Peso molecolare 232.192