Learn More
DWK Life Sciences Tappi monouso Kim-Kap™
Descrizione
Available in natural (clear) or choice of four colors
- For plain-end culture tubes
- Keep tube contents sterile without need for cotton plugging
- Polypropylene
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Product Type | Chiusura |
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Polipropilene |
| Colore | Incolore |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 16 mm |
| Monouso | Sì |