Learn More
DWK Life Sciences Tappi monouso Kim-Kap™
Codice prodotto. 10451815 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Incolore
Natural
Red
Yellow
Da utilizzare con (apparecchiatura):
16 mm Plain-end Culture Tubes
18 mm Plain-end Culture Tubes
20 mm Plain-end Culture Tubes
25 mm Plain-end Culture Tubes
38 mm Plain-end Culture Tubes
Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 13 mm
Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 16 mm
Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10451815 Green 16 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 1000
10799335 Natural 20 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 500
11778283 Natural 18 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 500
11758283 Incolore Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 13 mm pezzi 500
10399924 Incolore Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 16 mm pezzi 1000
11760734 Incolore Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 25 mm pezzi 250
10349594 Natural 38 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 250
10024174 Red 16 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 1000
10369934 Yellow 16 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 1000
10626285 Green 18 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 1000
10195414 Blue 16 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 1000
10492375 Blue 18 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 1000
10257774 Yellow 18 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 1000
10638205 Yellow 25 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10451815 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 7366316
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    155.36€ / pezzi 1000
    Risparmia 22.64€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Available in natural (clear) or choice of four colors
  • For plain-end culture tubes
  • Keep tube contents sterile without need for cotton plugging
  • Polypropylene
  • Autoclavable
Tekniske data
Product Type Push Cap
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Colore Green
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 16 mm Plain-end Culture Tubes
Monouso Reusable
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.