Learn More
DWK Life Sciences Tappi monouso Kim-Kap™
Codice prodotto. p-74480
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Incolore
Natural
Red
Yellow
Da utilizzare con (apparecchiatura):
16 mm Plain-end Culture Tubes
18 mm Plain-end Culture Tubes
20 mm Plain-end Culture Tubes
25 mm Plain-end Culture Tubes
38 mm Plain-end Culture Tubes
Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 13 mm
Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 16 mm
Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Colore Da utilizzare con (apparecchiatura) Unit Size
10799335 Natural 20 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 500
11778283 Natural 18 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 500
11758283 Incolore Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 13 mm pezzi 500
10399924 Incolore Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 16 mm pezzi 1000
11760734 Incolore Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 25 mm pezzi 250
10349594 Natural 38 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 250
10024174 Red 16 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 1000
10369934 Yellow 16 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 1000
10451815 Green 16 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 1000
10626285 Green 18 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 1000
10195414 Blue 16 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 1000
10492375 Blue 18 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 1000
10257774 Yellow 18 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 1000
10638205 Yellow 25 mm Plain-end Culture Tubes pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 10799335 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 7366020
Add to basket
Add to basket
Available in natural (clear) or choice of four colors
  • For plain-end culture tubes
  • Keep tube contents sterile without need for cotton plugging
  • Polypropylene
  • Autoclavable
Specifications
Product Type Push Cap
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Colore Natural
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 20 mm Plain-end Culture Tubes
Monouso Reusable