Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ KIMBLE™ KIMAX™-51 Brand Reusable Serological Pipets with Tooled Opening
Codice prodotto. 11878532
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 mL
Colore:
Black
Blue
Orange
Rosso
White
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Colore Dimensione della confezione
11878532 1 mL 0.1 mL Rosso pezzi 12
11858472 0.2 mL 0.01 mL Black pezzi 6
11888472 5 mL 0.1 mL Blue pezzi 12
11878472 25 mL 0.1 mL White pezzi 12
11848472 10 mL 0.1 mL Orange pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11878532 Fornitore DWK LIFE SCIENCES™ N. del fornitore 37034A1110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    149.41€ / pezzi 12
    Risparmia 10.59€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Feature a permanent brown scale fused into uniform bore tubing without etching, tooled for a cotton plug at the top end, correct volume is delivered without the need to blow out
Tempered tip with permanent brown scale fused into uniform bore tubing without etching
  • Permanent brown subdivision scale fused into the surface of uniform bore tubing without etching
  • Reusable borosilicate glass construction (KIMAX-51 expansion glass)
  • Designed for accurate, reliable liquid delivery in laboratory applications
Order Info
Plugs not included.
Compliance
Calibrated To Deliver/Blow Out. Designed from ASTM™ E 1044.
Specifica
Accuracy ±0.02 mL
Certificazione/Conformità ASTM E1044
Materiale Borosilicate Glass
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Syphilis Testing, VDRL Tests
Graduato Sì
Graduazioni 0.1 mL
Lunghezza (sistema imperiale) 13.77 in.
Quantità 12/Cs.
Stile punta Tempered
Tolleranza ±0.02 mL
Stile della parte superiore Tooled To Accept Cotton Plugging
Tipo di imballaggio Case
Colore Rosso
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Tipo Pipetta sierologica
Monouso Reusable