Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Brand Chromatography Column
Descrizione
- Reinforced top
- Tooled lower end
- O-ring added
- Liquid tight seal over 0 to 100°C
Specifica
Specifica
| Capacità della colonna | 45 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 500 mm |
| Materiale | Glass |
| Include | PTFE stopcock assembly |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0 to 100°C |
| Tipo | Chromatography Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 11 mm |