Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Colorware™ Low-Form Beakers, green
Catalog Number 11707943
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Kimax-33 glass beakers with brightly colored graduations and marking spot
  • With pouring spout
  • Matte-finish marking spot can be marked with ordinary pencil
  • Colors make graduated scale easy to read
Compliance
Designed from ASTM™ E 960 Type I requirements
Capacità (sistema imperiale) 20.28 oz.
Colore Cool Green
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.46 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 8.8 cm
Capacità (sistema metrico) 600 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) For Easy Identification in The Lab, Reduce Cross Contamination
Intervallo di graduazione 50 to 500 mL
Altezza (sistema imperiale) 4.8 in.
Altezza (sistema metrico) 12.2 cm
Incrementi 50 mL
Tipo di etichetta Matte Finish Marking
Quantità 6 Cases
Tipo Beaker
Graduated Yes
Certificazione/Conformità ASTM E960, Type I
Scale Dual Scale