Learn More
DWK Life Sciences Provette in vetro monouso KIMAX™
Codice prodotto. 11835824
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 ml
6 ml
10 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28.5 ml
36 mL
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11835824 36 mL 150 mm 20 mm pezzi 500
11829933 28.5 ml 150 mm 18 mm pezzi 500
11841174 4 ml 75 mm 10 mm pezzi 1000
11880074 6 ml 75 mm 12 mm pezzi 1000
11819923 15 ml 100 mm 16 mm pezzi 1000
11864514 19 ml 125 mm 16 mm pezzi 1000
11863825 10 ml 100 mm 13 mm pezzi 1000
11810084 23 ml 150 mm 16 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11835824 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 7350020150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    139.97€ / pezzi 500
    Risparmia 21.03€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Provette di vetro per numerose applicazioni e procedure di lavaggio cellulare. Le provette in vetro monouso Kimble™ KIMAX™ sono realizzate in vetro borosilicato a espansione 51 che offre un'eccellente resistenza chimica contro la lisciviazione del sodio, fattore comune nei prodotti realizzati in vetro sodico-calcico.
Provette di vetro per numerose applicazioni e procedure di lavaggio cellulare. Le provette in vetro monouso Kimble™ KIMAX™ sono realizzate in vetro borosilicato con coefficiente di espansione 51 che offre un'eccellente resistenza chimica contro la lisciviazione del sodio, fattore comune nei prodotti realizzati in vetro a calce sodata.
  • Premium quality tubes feature sturdy, uniform bottoms and consistent lengths
  • The 10 x 75 and 12 x 75 mm sizes are suitable for cell washing procedures
  • Tubes are packed in convenient trays for ease of use on bench tops and in drawers
  • The 6 x 50 mm size is often referred to as a Durham tube
  • Trays are shrink-wrapped in plastic film, with tubes remaining in constant alignment for protection against in-transit breakage and contamination
  • No marking spot
  • Designed from ASTM Specification E890
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Order Info
Le provette sono confezionate in pratici vassoi per facilitarne l'uso sui banchi di lavoro e nei cassetti. I vassoi sono avvolti in pellicola di plastica termoretratta con le provette che rimangono in allineamento costante per proteggerle da rotture e contaminazioni durante il trasporto. Le provette vengono fornite in confezioni da 1000 ad eccezione di 14-957-96J e 14-957-96K, che vengono fornite in confezioni da 500.
Compliance
Conformità ai requisiti per il vetro della specifica ASTM E438, tipo I, classe B
Specifica
Certificazione/Conformità USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class B
Capacità (sistema metrico) 36 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Borosilicate Glass
Forma Cylindrical
Monouso Single-use
Da utilizzare con Excellent chemical resistance against sodium leaching
Tipo di etichetta None
Imballaggio Tray
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Tipo di chiusura Not Included
Product Type Plain Tube
Forma del fondo Round