Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Graduated Filtering Flask with Side Tubulation
Designed for vacuum to 29° of mercury
Marca:  DWK Life Sciences 27060-125
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 12784417
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Capacity scale
  • Made with heavier wall than standard Erlenmeyer flask
  • All sizes have side hose connection designed to accept 5/16 inch I.D. flexible tubing
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Specifica
Specifica
Graduated filtering flask with side tubulation
33 Expansion, Low Extractable Borosilicate Glass
125 mL
111 mm