Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Provette riutilizzabili KIMAX™ con tappo a vite con rivestimento interno in gomma, esterno in PTFE
Codice prodotto. 11808452
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacità (sistema metrico):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
Dimensioni filo:
15-415
Da 13 a 415
Da 15 a 415
Da 18 a 415
Da 24 a 410
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 192
pezzi 288
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Capacità (sistema metrico) Dimensioni filo Dimensione della confezione
11808452 16 mm 100 mm 12 ml 15-415 pezzi 288
11898442 13 mm 100 mm 8 ml Da 13 a 415 pezzi 288
11818452 16 mm 125 mm 16 ml Da 15 a 415 pezzi 288
11828452 16 mm 150 mm 20 ml Da 15 a 415 pezzi 288
11838452 20 mm 150 mm 30 ml Da 18 a 415 pezzi 192
11858452 20 mm 125 mm 25 ml Da 18 a 415 pezzi 192
11848452 25 mm 200 mm 70 ml Da 24 a 410 pezzi 144
11800084 25 mm 150 mm 50 ml Da 24 a 410 pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11808452 Fornitore DWK LIFE SCIENCES™ N. del fornitore 45066A16100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    611.10€
    534.02€ / pezzi 288
    Risparmia 77.08€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tappo fenolico nero in gomma rivestito in PTFE
Black phenolic cap with PTFE-faced rubber liner
  • KIMAX™ borosilicate glass tubing with uniform wall thickness for maximum heat transfer and chemical resistance
  • Supplied with black phenolic screw-thread caps, unattached
  • PTFE-faced rubber liner provides enhanced chemical resistance
  • Designed to ASTM E982, Type VI, Class B requirements
  • White marking spot for easy labelling
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E982, tipo VI, classe B
Colore chiusura Nero
Materiale chiusura Fenolico
Capacità (sistema metrico) 12 ml
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Vetro borosilicato
Forma Cylindrical
Tipo di etichetta Area per marcatura
Materiale rivestimento interno PTFE, gomma
Dimensioni filo 15-415
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Tipo di chiusura A vite
Product Type Reusable Culture Tube