Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Provette riutilizzabili KIMAX™ con tappo a vite con rivestimento interno in gomma, esterno in PTFE
Descrizione
Black phenolic cap with PTFE-faced rubber liner
- KIMAX™ borosilicate glass tubing with uniform wall thickness for maximum heat transfer and chemical resistance
- Supplied with black phenolic screw-thread caps, unattached
- PTFE-faced rubber liner provides enhanced chemical resistance
- Designed to ASTM E982, Type VI, Class B requirements
- White marking spot for easy labelling
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM E982, tipo VI, Classe B |
| Colore chiusura | Nero |
| Materiale chiusura | Fenolico |
| Capacità (sistema metrico) | 8 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Forma | Cylindrical |
| Tipo di etichetta | Area per marcatura |
| Materiale rivestimento interno | PTFE, gomma |
| Dimensioni filo | Da 13 a 415 |
| Vedi altri risultati |