Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Reusable Tubes with Rubber-Lined Screw Cap
Codice prodotto. 11798263
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacità (sistema metrico):
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
25 mL
30 mL
50 mL
70 mL
160 mL
Dimensioni filo:
13-415
15-415
18-415
24-410
38-430
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 192
pezzi 24
pezzi 288
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Capacità (sistema metrico) Dimensioni filo Dimensione della confezione
11798263 20 mm 125 mm 25 mL 18-415 pezzi 192
11728283 25 mm 150 mm 50 mL 24-410 pezzi 144
11738283 25 mm 200 mm 70 mL 24-410 pezzi 144
11768263 16 mm 100 mm 12 mL 15-415 pezzi 288
11708273 20 mm 150 mm 30 mL 18-415 pezzi 192
11748283 38 mm 200 mm 160 mL 38-430 pezzi 24
11778263 16 mm 125 mm 16 mL 15-415 pezzi 288
11788263 16 mm 150 mm 20 mL 15-415 pezzi 288
11758263 13 mm 100 mm 8 mL 13-415 pezzi 288
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11798263 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 4506620125
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Black phenolic cap with inert rubber liner
  • White marking spot
  • Cat. No. 14-930C tube is suitable for determination of insulin according to method of Alving, Rubin, and Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E982, Type VI, Class A
Colore chiusura Black
Materiale chiusura Phenolic
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Materiale Borosilicate Glass
Tipo di etichetta Marking Spot
Materiale rivestimento interno Rubber
Dimensioni filo 18-415
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Tipo di chiusura Screw Cap