Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ KIMAX™ Tutwiler Gas Buret with Stopcock and Stopper
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
Includes
Stopcock and Stopper
- Designed for use with high sulfur content gas streams
- Large I.D. connections reduce clogging when sulfur precipitates out and deposits on the inside of connectors
- Supplied with a size 4 glass stopcock in the bottom, a size 2 stopcock in the top, and a size 13 glass pennyhead stopper
- Designed for use with method UOP 9-85
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Spécification
Spécification
| Closure Material | Glass |
| Capacity (Metric) | 100 mL |
| Length (Metric) | 480 mm |
| For Use With (Equipment) | High Sulfur Content Gas Streams |
| Material | Borosilicate Glass |
| Length (English) | 18.89 in. |
| Stopcock | 4 |
| Tolerance | ±0.02 mL |
| Type | Tutwiler Gas Buret |
| Class | Class A |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?