Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Codice prodotto. 11750654
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
12 paia
60 paia
pezzi 120
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11750654 Large 12 paia
11730654 Small 12 paia
12691486 Medium 60 paia
11740654 Medium 12 paia
12601496 Large 60 paia
15386758 Large pezzi 120
11770654 X-Large 12 paia
15306768 X-Large pezzi 120
11780654 2X-Large 12 paia
15316768 2X-Large pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11750654 Fornitore KleenGuard™ N. del fornitore 94447
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.90€
    35.61€ / 12 paia
    Risparmia 28.29€
    44% Sconto
In stock
DPI con protezione di categoria 3 e resistenza all'abrasione di livello 4. AQL 0,65 e privi di lattice, con punte delle dita goffrate a losanghe. Fodera floccata per una calzata comoda e un alto grado di comfort nell'uso prolungato.
  • DPI con protezione di categoria 3 e resistenza all'abrasione di livello 4
  • Fodera floccata per una calzata comoda e un alto grado di comfort nell'uso prolungato
  • Presa eccellente sull’asciutto e sul bagnato – buona presa per applicazioni leggermente oleose (migliore protezione)
  • Presa eccellente sull’asciutto e sul bagnato – minore probabilità di perdere la presa nella movimentazione di materiali per una maggiore produttività
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319
Certifications/Compliance (Europe) CE 0120
Chlorinated No
Applicazioni Industrial
Colore Verde
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 15.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.4 mm
Product Type Nitrile Gloves
Size Large
Spessore (sistema imperiale) 15 mil
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:4101X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKLNOP
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Da utilizzare con (applicazione) Acidi, basi, solventi e sostanze caustiche
Grip Design Rough
Materiale rivestimento interno Cotton Flock
Rivestimento interno Cotone floccato
Modello 94447
Serie KleenGuard™ G80
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm