Learn More
Kimtech™ Cappuccio sterile Kimtech™ A5
Description
I cappucci sterili Kimtech™ A5 con comodi lacci sono pensati per proteggere volto e testa dagli agenti contaminanti più comuni, offrendo una protezione eccellente in caso di necessità. La tecnica per indossare l'indumento in modo asettico permette di risparmiare tempo riducendo il rischio di contaminazione. I cappucci sono idonei per l'uso in camere bianche sterili EU GMP ISO 5 Grado A.I cappucci da camera bianca sterile offrono l'avanzata tecnologia CLEAN-DON™ per essere indossati in modo semplice, sicuro ed efficiente senza compromettere la sterilità. La linea blu ben visibile all'interno del cappuccio indica il punto corretto da afferrare per far rimanere l'indumento asettico. Questo indumento è imballato al rovescio per evitare contaminazioni, con lacci sul retro per indossarlo più facilmente.I cappucci per camera bianca sterile sono realizzati in materiale SMS ad alte prestazioni simile al tessuto. Questo materiale a basso rilascio di fibre è provvisto di triple cuciture e orlature estremamente resistenti ed è conforme alla prova del tamburo di Helmke Categoria I. I cappucci irradiati con raggi gamma offrono anche un'eccellente filtrazione batterica.Gli elastici del cappuccio assicurano una vestibilità stabile, comoda e universale. I cappucci sono confezionati singolarmente sottovuoto per una maggiore garanzia di sterilità. Questo imballaggio efficiente ed ecologico è studiato anche per occupare meno spazio, in modo da poter riporre più prodotti nello spazio adibito alla conservazione degli indumenti. 100 x 1, cappuccio sterile con lacci, bianco, taglia unica (100 totale)
- Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425- Certificazione Tipo 6 (PB)- Certificato di conformità per lotto disponibile online- Certificato di sterilità per lotto disponibile online.
- Adatti all'uso in ambienti e laboratori con camere bianche sterili EU GMP ISO 5 Classe A, forniti con le informazioni tecniche a supporto della conformità normativa.
- Con tecnologia avanzata CLEAN-DON™ per essere indossati in modo semplice, veloce e asettico con un solo passaggio invece di due.
- Questi comodi cappucci sono disponibili in taglia unica e sono realizzati in tessuto SMS traspirante a basso rilascio di fibre con una consistenza simile a tessuto.
- La protezione della contaminazione è garantita grazie al materiale con elevata garanzia di sterilità, triple cuciture, orlature estremamente resistenti e lacci di sicurezza.
- Confezionati singolarmente sottovuoto e imballati in un doppio sacchetto salvaspazio.
Order Info
Gamma sterilized and individually bagged. Certificate of Irradiation available.
Specifications
Specifications
| Product Type | Open Face |
| Size | Unica |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Bianco |
| Tipo di chiusura | None |
| Monouso | Single-use |
| Senza lattice | Yes |
| Modello | 88807 |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo di imballaggio | Triple-bagged, Vacuum Packaged |
| Show More |