Learn More
Kimtech™ Kimtech A8 Copriscarpe con trattamento antiscivolo
Codice prodotto. 15319470
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small/Medium
Unica
X-Large/2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15319470 Small/Medium pezzi 300
15339470 Unica pezzi 300
15359470 X-Large/2X-Large pezzi 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15319470 Fornitore Kimtech™ N. del fornitore 39370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00€
    126.77€ / pezzi 300
    Risparmia 94.23€
    42% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I copriscarpe Kimtech™ A8 di alta qualità offrono un'aderenza eccellente su una vasta gamma di superfici. Il rivestimento antiscivolo che ricopre l'intera scarpa riduce il rischio di lesioni. I copriscarpe sono realizzati in un materiale impermeabile altamente resistente.
  • Offrono un'aderenza eccellente su un'ampia gamma di superfici e riducono il rischio di ferite dovute a scivolamenti e cadute
  • I copriscarpe garantiscono conformità, sono progettati come DPI Cat I ai sensi della normativa UE 2016/425 e sono forniti con le informazioni tecniche di supporto
  • Protezioni per piedi e scarpe ideali per laboratori e camere bianche ISO 7
  • Questi comodi copriscarpe sono disponibili in un vasto assortimento di misure e realizzati in materiale impermeabile ultra resistente
  • Il rischio di scivolamenti e cadute viene notevolmente ridotto grazie al trattamento antiscivolo che riveste l'intera superficie del copriscarpe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Small/Medium
Materiale Polyethylene, Polyester
Latex Free Yes
Colore White
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Elastic Ankle
Tipo di suola Non-skid
Tipo di giuntura Seamless
Da utilizzare con (applicazione) Cleanrooms, Manufacturing
Tipo di imballaggio Double-bagged, 3 Bags of 100 Covers
Resistenza None
Product Type Controlled Environments Shoe Covers
Quantità 300/Cs.