Learn More
Kimtech™ Kimtech A8 Copriscarpe con trattamento antiscivolo
Descrizione
- Offrono un'aderenza eccellente su un'ampia gamma di superfici e riducono il rischio di ferite dovute a scivolamenti e cadute
- I copriscarpe garantiscono conformità, sono progettati come DPI Cat I ai sensi della normativa UE 2016/425 e sono forniti con le informazioni tecniche di supporto
- Protezioni per piedi e scarpe ideali per laboratori e camere bianche ISO 7
- Questi comodi copriscarpe sono disponibili in un vasto assortimento di misure e realizzati in materiale impermeabile ultra resistente
- Il rischio di scivolamenti e cadute viene notevolmente ridotto grazie al trattamento antiscivolo che riveste l'intera superficie del copriscarpe
Specifica
Specifica
| Size | X-Large/2X-Large |
| Materiale | Tessuto non tessuto, polietilene, poliestere, Polyester |
| Latex Free | Sì |
| Colore | Nero |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo di chiusura | Tallone e punta elastici |
| Tipo di suola | Massima aderenza, senza cuciture |
| Tipo di giuntura | Seamless |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per ambienti di produzione puliti |
| Vedi altri risultati |