Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guanti in nitrile Kimtech™ G3 e G5 STERLING™
Combina la protezione del nitrile con la sensibilità del lattice
dietro preventivo
Descrizione
Combinazione della protezione del nitrile con la sensibilità del lattice
Rispetto ai tradizionali guanti in lattice e in nitrile, i nuovi guanti in nitrile Kimtech™ G3 e G5 STERLING offrono prestazioni migliori, maggiore convenienza e rispetto per l'ambiente. Il processo consente anche una riduzione dello spessore dei guanti, in modo meno che sia necessaria una forza minore per allungare il materiale. Il risultato è un guanto privo di lattice con la stessa libertà di movimento e sensibilità del lattice.
- Il modello G3 è consigliato per camere bianche ISO Classe 3 o superiore; il modello G5 per camere bianche ISO Classe 5 o superiore
- Realizzati in gomma naturale e privi di lattice, riducono il potenziale di reazioni di tipo 1 legate all'utilizzo dei guanti
- A dissipazione statica durante l'utilizzo
- Certificato di analisi (per lotto) disponibile online
- Polpastrelli testurizzati per una presa ottimale
- Bordo arrotolato; comodi da indossare
- Non sterili
- Senza talco
- Eccellente libertà di movimento e sensibilità tattile
- Ambidestri con elevata aderenza per l'impugnatura
- Spessore: 4.0 mil
- Lunghezza: 12 pollici (30.5 cm)
- A basso impatto ambientale: L'articolo è dotato di attributi o caratteristiche a basso impatto ambientale (ad es. risparmio di acqua, senza piombo, ecc.) come descritto nei dettagli
Applicazioni:
industria dei semiconduttori, dispositivi medici, monitor a schermo piatto, settore farmaceutico, produzione di unità disco e componenti elettronici.
Order Info
Doppia busta di polietilene con liner confezione in polietilene.