Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ Pure G3 Sterile Latex Gloves
GREENER_CHOICE
Catalog Number 12300180
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Sterile, hand-specific latex gloves are suitable for double-donning and provide sensitive protection. Recommended for Class 10/ISO 4 or higher cleanrooms.
  • Fully sterilized latex material provides high levels of contamination protection
  • Hand-specific, disposable and a natural color
  • Textured palm and fingertips enhance grip and tactile sensitivity
  • Beaded cuffs add strength to the gloves reducing the risk of tearing
  • Easy donning and doffing
  • Made from latex sterilized with gamma radiation and containing no powder
  • Suitable for use in Class 10/ISO 4 sterile cleanrooms