Learn More
Kimtech™ Kimtech G3 Guanti sterili in nitrile bianco specifici per mano
Codice prodotto. 17845375
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
8
8.5
9
10
Dimensione della confezione:
200 paia
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17845375 6.5 200 paia
17825375 6 200 paia
17805365 7 200 paia
17855375 8 200 paia
17875375 8.5 200 paia
17825365 9 200 paia
17885375 10 200 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17845375 Fornitore Kimtech™ N. del fornitore 56889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.20€
    333.34€ / 200 paia
    Risparmia 339.86€
    50% Sconto
Spedizione stimata: 26-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I guanti Kimtech™ G3 sterili in nitrile bianco offrono protezione per le camere bianche sterili da una vasta gamma di agenti contaminanti. Con finitura goffrata e composizione in nitrile delicata sulla pelle, i guanti sterili specifici per mano proteggono sia gli operatori che i processi.
Nitrile gloves feature a textured finish and provide enhanced sterile cleanroom protection for a wide range of contaminants in a Class 10/ISO 4 critical environment. Hand-specific pairs are appropriate for workers and technicians in medical device manufacturing, pharmaceuticals, or research labs.
  • Conformità garantita:- DPI Cat III secondo normativa UE 2016/425- EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K) protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 resistenza a degradazione da agenti chimici- EN ISO 374-5:2016 protezione da VIRUS e microrganismi- ASTMD6978-05 protezione da spruzzi di agenti citotossici- Livello di garanzia di sterilità (SAL) 10-6- Certificato di analisi disponibile online- Certificato di sterilità disponibile online
  • L'efficiente struttura in nitrile bianco ecosostenibile è certificata con livello di garanzia della sterilità (SAL) di categoria 10-6. L'imballaggio pronto per la camera bianca riduce i rifiuti senza compromettere la sicurezza
  • Il materiale in nitrile bianco completamente sterilizzato è più resistente e sottile del lattice e garantisce livelli elevati e certificati di protezione dalla contaminazione di particelle, microrganismi, virus, sostanze citotossiche e schizzi di sostanze chimiche, con un basso livello di endotossine
  • I guanti sono specifici per mano, monouso, di colore bianco e con un elevato livello di igiene
  • I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Yes
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Accelerator Free Yes
AQL 1.5
Colore Bianco
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Hand Destra/sinistra (no ambidestri)
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 5.1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Powdered Powder Free
Product Type Controlled Environment Gloves
Size 6.5
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 6 mil
Spessore (sistema metrico) 0.15 mm
Modello 56889
Serie Kimtech G3 Sterile
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm