Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 20mL Glass Screw-Thread Scintillation Vials
Codice prodotto. 15766018
Cambia vista
Click to view available options
Material (Liner):
Foamed Polyethylene
Foil/Cork
Poly Seal Cone
Polyethylene Disc
Pulp-backed Foil
Materiale chiusura:
Polypropylene
Urea
Tipo di chiusura:
Attached Screw Cap
Tappo a vite
Dimensione chiusura:
22 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Material (Liner) Materiale chiusura Tipo di chiusura Dimensione chiusura Dimensione della confezione
15766018 Polyethylene Disc Urea Attached Screw Cap 22 mm pezzi 500
11832943 Pulp-backed Foil Polypropylene Attached Screw Cap 22 mm pezzi 100
17731088 Foamed Polyethylene Polypropylene Attached Screw Cap 22 mm pezzi 500
17741088 Poly Seal Cone Urea Tappo a vite 22 mm pezzi 500
17721088 Foil/Cork Urea Attached Screw Cap 22 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15766018 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 7450120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.75€
    323.74€ / pezzi 500
    Risparmia 91.01€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2027
Manufactured from clear KG-33 borosilicate glass
Variety of cap materials and liners available.
Order Info
Vials are packaged in cellular trays having alpha-numeric coordinates for fast and easy identification. Trays are shrink wrapped to preserve cleanliness. Each tray contains 100 vials, five trays per case. Caps come in polyethylene bags of 100.
Specifica
Material (Liner) Polyethylene Disc
Colore White
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 20 mL
Da utilizzare con (applicazione) Fast and easy identification
Tipo di imballaggio Cellular Trays
Volume (sistema imperiale) 0.67 oz.
Materiale chiusura Urea
Tipo di chiusura Attached Screw Cap
Dimensione chiusura 22 mm
Certificazione/Conformità ASTM E438