Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Black Phenolic Unlined Screw Thread Closures with Open Tops
Open top closures providing excellent chemical resistance
Marca:  DWK Life Sciences 73804-24400
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 12804871
  • 63.64€ / pezzi 144
Spedizione stimata
08-03-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Open top closures providing excellent chemical resistance
  • Phenolic
  • Open top
  • Autoclavable
  • Unlined
  • Black
Specifica
Specifica
Bottle
Phenolic
24-400
Black
144 Cs.