Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 2mL and 4mL Autosampler Vials without Closures:Screw Threads
Descrizione
- Finish: Screw thread
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 2.0 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chromatography applications |
| Graduato | No |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
| N. per confezione | 100 |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Quantità | 100 Pk. |
| Vedi altri risultati |