Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 4mL Dilution Vials with Attached Closures
Codice prodotto. 11822973
Cambia vista
Click to view available options
Autoclavabile:
Autoclavable
Dimensione della confezione:
pezzi 144
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Autoclavabile Dimensione della confezione
11822973 Autoclavable pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11822973 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 60811D312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    129.38€ / pezzi 144
    Risparmia 9.62€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Fully autoclavable, ideal for use in research studies
  • Made from KG-33 expansion, Type I Class A glass
  • Closed top, black phenolic screw caps with white rubber liners
  • Marked with blue lines at 3mL
  • Packed in corrugated trays with partitions
Specifica
Material (Liner) Rubber
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.59 in.
Colore Black
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Silica Glass
Volume (sistema metrico) 4 mL
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for use in research studies
Altezza (sistema imperiale) 1.7 in.
Volume (sistema imperiale) 0.13 oz.
Product Line Kimble
Volume (sistema metrico) totale 4 mL
Materiale chiusura Phenolic
Tipo di chiusura Tappo a vite
Quantità 144 Cs.
Marking Spot Sì
Autoclavabile Autoclavable
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Product Type Dilution Vial