Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Thread Sample Vials with Unattached PTFE-Faced/White Rubber Lined Caps
Unattached, closed top black phenolic closures
Marca:  DWK Life Sciences 60912B1
360.42 EUR valido fino al 2024-03-31
Usa il codice promo "21663" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11843013
  • 391.00€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Unattached, closed top black phenolic closures
  • Manufactured from amber 51 expansion borosilicate glass
Specifica
Specifica
PTFE/Rubber
15 mm
4 mL
1 dr.
Screw Cap (Closed-top)
USP Type I
Amber
Borosilicate Glass
Screw
Phenolic
45 mm