Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ BioMasherII™ Closed System Micro Tissue Homogenizer
Codice prodotto. 15344182 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
Bulk
Single pack
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Imballaggio Sterilità Dimensione della confezione
15344182 Single pack Sterile pezzi 50
13440289 Bulk Non-sterile pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15344182 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 9749625002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    154.77€ / pezzi 50
    Risparmia 23.23€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-02-2027
Ensure efficient grinding of samples by minimizing potential exposure to hazardous materials
  • Clear polypropylene tube
  • Polyacetal pestle with molded-in shaft guard
  • Abrasive surface (pestle tip and inner tube area)
  • Available in Sterile and non-sterile versions
  • Capacity: 1.5mL
For animal tissues and organs, plant materials, insects, DNA, RNA, proteins, yeasts and enzymes
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.05 oz.
Da utilizzare con (applicazione) For animal tissues and organs, plant materials, insects, DNA, RNA, Proteins, yeasts and Enzymes
Autoclavabile Autoclavable
Colore Clear
Include PP tube, POM pestle
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Imballaggio Single pack