Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Brand Rotary Evaporator: Bottom Vapor Tube Traps
Codice prodotto. 11872923
Cambia vista
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
Upper: 24/40, Lower: 24/40
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Include:
4mm drain holes
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Giunto rastremato standard Capacità (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
11872923 Upper: 24/40, Lower: 24/40 250 mL 4mm drain holes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11872923 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 5702652524
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Accessory for rotary evaporator trap
  • Square Joint Bead
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità 8.45 oz., 250 mL
Certificazione/Conformità USP Type I and ASTM E438, Class A
Da utilizzare con (applicazione) Used when foam is likely to be created and drawn into the condenser of rotary evaporator
Altezza (sistema imperiale) 8 in.
Altezza (sistema metrico) 20.5 cm
Include 4mm drain holes
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Bottom Vapor Tube Trap
Giunto rastremato standard Upper: 24/40, Lower: 24/40