Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ Disposable Large-Volume Pasteur Pipets
Descrizione
- Single transfer handles 4mL
- Designed for use with API Analytab System
- Useful in all types of enteric diagnostic testing
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP type III |
| Descrizione | Body Length: 8.89cm; 3.5 in. |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Sterilità | Non-sterile |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.75 in. |
| Lunghezza punta (sistema imperiale) | 2.25 in. |
| Length (Metric) Tip | 5.71 cm |
| Volume (sistema imperiale) | 0.135 oz. |
| Colore | Crystal Clear |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Vedi altri risultati |