Learn More
DWK Life Sciences™ Kimble™ KIMAX™ Distilling-Moisture Receiver
Codice prodotto. 13467349 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
24/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Giunto rastremato standard Dimensione della confezione
13467349 24/40 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13467349 Fornitore DWK Life Sciences™ N. del fornitore 2201210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    244.27€ / pezzi 1
    Risparmia 15.73€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-02-2027
With two arm outlets
  • Modified Dean-Stark trap calibrated To Contain with standard taper 24/40 joints and a side arm bridge to equalize pressure
  • 10mL receiver graduated from 0 to 1mL in 0.1mL divisions ±0.05mL, and from 1 to 10mL in 0.2mL divisions ±0.1mL
  • Durable white scale
  • Designed from ASTM™ E 123-92, Style A
Specifications
Include Two arm outlets
Da utilizzare con (applicazione) Synthetic chemistry to collect water (or other liquid) from a reactor
Tipo Distilling Moisture Receiver
Capacità 0.33 oz., 10mL
Certificazione/Conformità ASTM E123
Capacità (sistema metrico) 10mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Reflux condenser
Giunto rastremato standard 24/40
Capacità (sistema imperiale) 0.33 oz.