Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Filtering Flasks with Side Arm
Heavy walled with graduated scale, side tubulation, tooled neck
241.74€ - 999.60€
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM E1406, Type II, Class I |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12774417
|
DWK Life Sciences
27060-1000 |
1000 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12794417
|
DWK Life Sciences
27060-4000 |
4 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Heavy walled with graduated scale, side tubulation, tooled neck
- Sizes 25, 50, and 125mL suitable for microanalysis
- Sizes 25 and 500mL have side hose connections for 0.3125 in. I.D. (8mm) flexible tubing
- Sizes 1000mL and larger accept 0.375 in. I.D. (9.5mm) tubing
Compliance
Designed from ASTM™ E 1406, Type II requirements
Specifica
ASTM E1406, Type II, Class I | |
Borosilicate Glass |