Learn More
DWK Life Sciences™ Kimble™ KIMAX™ Graduated Fermentation Tubes
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
Vertical graduation tube
- White ceramic enamel graduations start at 0.3mL
- Vertical Tube O.D. x L: 13 x 100mm
- Approx. O.D of Bulb: 30mm
Specifica
Specifica
| Tipo | Fermentation Tube |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Quantità | Case of 1 |