Learn More
DWK Life Sciences Flaconi per terreno/conservazione KIMAX™
Codice prodotto. 12633225
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5000 ml
Graduazioni:
1000 -4000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni unitSize
12633225 5000 ml 1000 -4000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12633225 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore KC143955000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With linerless blue polypropylene caps
  • KimCote™ plastic coating helps prevent and contain spills in the event of glassware breakage
  • GL 45 screw thread bottles with white graduations and marking spots
  • Wide opening for easy access (approx. 30mm I.D.)
  • Linerless cap is blue polypropylene and autoclavable (140°C max)
  • Replaceable pour ring included
  • Ultra-clear for improved sample viewing
  • Non-slip surface — wet or dry
Applications:
Pressurized glass, chemical storage, transportation of samples, handling of hazardous chemicals, harmful biologicals and acids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 169.07 once, 5000 ml
Capacità (sistema metrico) 5000 ml
Capacità (sistema imperiale) 169.07 oz.
Colore Ultra Clear
Diametro (sistema imperiale) 7.1 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.18 pollici
Diametro (sistema metrico) interno collo 30 mm
Include Anello antigoccia in polipropilene trasparente
Materiale Plastica
Colore chiusura Blu
Graduazioni 1000 -4000 ml
Closure Included
Graduated
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 330 mm
Product Type Media Bottle
Altezza (sistema imperiale) 12.9 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura GL 45
Diametro (sistema metrico) 181 mm
Tipo di chiusura Vite