Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Ultra-Ware™ Fritted Glass Support Base
Codice prodotto. 11893123
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Kimble Ultra-Ware 90 mm Microfiltration Assembly 40/35
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11893123 Kimble Ultra-Ware 90 mm Microfiltration Assembly 40/35 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11893123 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 9538260090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00€
    773.43€ / pezzi 1
    Risparmia 51.57€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Kimble™ Ultra-Ware™ Fritted Glass Support Base is supplied with a 40/35 joint and glass frit. It is suitable for use with the Kimble™ Ultra-Ware™ 90 mm Microfiltration Assembly.
  • Product Type: Fritted Support Base
  • Material: Glass
  • Joint Size: 40/35
  • For Use with: Kimble™ Ultra-Ware™ 90 mm Microfiltration Assembly 40/35
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Reusable
Tipo di filtro Glass Frit
Materiale Glass
Sterilità Non-sterile
Giunto rastremato standard 40/35
Tipo Fritted Support Base
Da utilizzare con (apparecchiatura) Kimble Ultra-Ware 90 mm Microfiltration Assembly 40/35