Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ KONTES™ Adsorption/Ion-Exchange Columns
Codice prodotto. 11887413 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
11 mm
19 mm
22 mm
25 mm
41 mm
Capacità della colonna:
20 mL
110 mL
250 mL
790 mL
Include:
Fritted disc
Without fritted disc
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Capacità della colonna Include Dimensione della confezione
11887413 300 mm 11 mm 20 mL Without fritted disc Pezzo
11807423 300 mm 22 mm 110 mL Fritted disc Pezzo
11837423 600 mm 41 mm 790 mL Fritted disc Pezzo
11827423 500 mm 25 mm 250 mL Fritted disc Pezzo
11897413 400 mm 19 mm 110 mL Fritted disc Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11887413 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 4203200213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.05€
    75.26€ / pezzi 1
    Risparmia 15.79€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
KIMBLE™ KONTES™ Adsorption/Ion-Exchange Columns are available with or without a sealed-in fritted disc. Constructed from borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438 Type I Class A requirements for reliable chromatography separations.
  • Borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
  • Suitable for adsorption and ion-exchange chromatography separations
  • K420320 Series columns feature a sealed-in coarse porosity (40 to 60 μm) fritted disc to support packing
  • K420300 Series columns use glass wool to support packing (packing not included)
Specifica
Dimensione del poro 40 to 60 μm
Capacità della colonna 20 mL
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Materiale Borosilicate Glass
Include Without fritted disc
Da utilizzare con (applicazione) Many separations in adsorption and ion exchange chromatography
Tipo Adsorption/Ion Exchange Chromatography Column
Diametro (sistema metrico) interno 11 mm