Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ All-Glass Potter-Elvehjem Tissue Grinders
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
- All-glass construction
- Clearance between pestles and tubes is 0.004 to 0.006 in.
- Replacement components are available and completely interchangeable
Specifica
Specifica
| Tolleranza (sistema imperiale) | 0.004 to 0.006 in. |
| Tolleranza (sistema metrico) | 0.00015 to 0.0002mm |
| Diametro (sistema imperiale) albero | 0.31 in. |
| Diametro (sistema metrico) albero | 8mm |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.27 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 8 mL |
| Materiale | Ground Glass |
| Product Type | Tissue Grinder |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed for motor drive using 788000 stirrer adapter |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | All Glass Potter-Elvehjem tissue grinders |
| Vedi altri risultati |