Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromaflex™ Columns
Ideal for medium-pressure chromatography with aqueous mobile phases
Marca:  DWK Life Sciences 4208301520
Dettagli aggiuntivi : Peso : 42.66000kg
Codice prodotto. 11853193
  • 658.00€ / Pezzo
Spedizione stimata
05-10-2021
Aggiungi al carrello
Includes: Canna in vetro, due raccordi terminali in PTFE con supporti pianale in polietilene porosità 20μ, 5°piedi (1.5°m) di tubi in PTFE (tubi con diam. esterno da 1/16°pollici con colonne da 1.0°cm di diam. interno, tubi con diam. esterno da 1/8°pollici con colonne da 2.5 e 4.8°cm di diam. interno), due dadi per tubi senza flange, due ghiere senza flange
Descrizione
Descrizione
Ideal for medium-pressure chromatography with aqueous mobile phases
  • Con filettatura
  • Con O-ring rivestito in PTFE e raccordi terminali
  • Strato in PTFE arricciato sopra l'O-ring per creare una tenuta a prova di solventi e perdite
  • I solventi entrano in contatto solo con le superfici in vetro borosilicato e PTFE
Specifica
Specifica
Cromatografia a pressione media con fasi mobili acquose
48 mm
49.31 psi
271 ml
Vetro borosilicato di tipo I classe A
Raccordo 1/4-28 non flangiato
Ossido di etilene, 2N NaOH o 100% etanolo
Da 0 a 50 °C
Colonna cromatografica
20 μm
150 mm
HDPE
Due raccordi terminali in PTFE con supporti per letto cromatografico in polietilene con porosità di 20 um, tubo in PTFE da 5 piedi, 2 dadi non flangiati per tubo e 2 ghiere non flangiate