Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromaflex™ Columns
Ideal for medium-pressure chromatography with aqueous mobile phases
Marca: DWK Life Sciences 420830-3010
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Includes: Canna in vetro, due raccordi terminali in PTFE con supporti pianale in polietilene porosità 20μ, 5°piedi (1.5°m) di tubi in PTFE (tubi con diam. esterno da 1/16°pollici con colonne da 1.0°cm di diam. interno, tubi con diam. esterno da 1/8°pollici con colonne da 2.5 e 4.8°cm di diam. interno), due dadi per tubi senza flange, due ghiere senza flange
Descrizione
Ideal for medium-pressure chromatography with aqueous mobile phases
- Con filettatura
- Con O-ring rivestito in PTFE e raccordi terminali
- Strato in PTFE arricciato sopra l'O-ring per creare una tenuta a prova di solventi e perdite
- I solventi entrano in contatto solo con le superfici in vetro borosilicato e PTFE
Specifica
25 mm | |
Cromatografia a pressione media con fasi mobili acquose | |
75.41 psi | |
147 ml | |
Vetro borosilicato di tipo I classe A | |
Raccordo 1/4-28 non flangiato | |
Ossido di etilene, 2N NaOH o 100% etanolo |
Da 0 a 50 °C | |
Colonna cromatografica | |
20 μm | |
300 mm | |
HDPE | |
Due raccordi terminali in PTFE con supporti per letto cromatografico in polietilene con porosità di 20 um, tubo in PTFE da 5 piedi, 2 dadi non flangiati per tubo e 2 ghiere non flangiate |