Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromatography Cylindrical TLC Developing Tanks
Codice prodotto. 13045803
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 x 20 cm Plate Size
5 x 20 cm Plate Size
Materiale chiusura:
Glass
Capacità:
10 H x 5 cm I.D. Plate
Materiale:
Glass
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Materiale chiusura Capacità Materiale unitSize
13045803 5 x 20 cm Plate Size Glass 10 H x 5 cm I.D. Plate Glass Pezzo
13055803 10 x 20 cm Plate Size Glass 10 H x 5 cm I.D. Plate Glass Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13045803 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 4161700520
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cylindrical glass tanks for the development of 1 x 3 in. to 10 x 20cm plates.
  • These tanks provide maximum vapor phase saturation with a minimum amount of solvent
  • Polyethylene or glass cap included
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Glass
Materiale Glass
Tipo Cylindrical TLC Developing Tank
Da utilizzare con (applicazione) Provides Maximum Vapor Phase Saturation with a Minimum Amount of Solvent
Da utilizzare con (apparecchiatura) 5 x 20 cm Plate Size
Capacità 10 H x 5 cm I.D. Plate
Forma Cylindrical