missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Clamps

For 90mm filter

Marca:  DWK Life Sciences 9537530090

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11843123

  • 296.00€ / Pezzo


Spedizione stimata
28-06-2021
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Component part for all-glass ultra-ware microfiltration apparatus with stainless steel support

Specifica

Specifica

Aluminum Clamp
90 mm
All-glass ultra-ware microfiltration apparatus with stainless steel support
Aluminum
Videos
SDS
Documenti