Learn More
DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ Double Vacuum/Gas Manifold
Codice prodotto. 13188265 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di porte:
3
5
Profondità (sistema metrico):
8.3 cm
9 cm
Altezza (sistema metrico):
8.7 cm
14.8 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di porte Profondità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
13188265 5 8.3 cm 14.8 cm Pezzo
10462678 3 9 cm 8.7 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13188265 Fornitore DWK Life Sciences™ N. del fornitore 2160600000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00€
    1028.21€ / pezzi 1
    Risparmia 221.79€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-04-2027
Grease-free operation
K216040 Series Vacuum/Gas Manifold
  • Forward-facing valves
  • Compact for assembly in fume hood
  • Modular and easily disassembled for cleaning
  • Ports spaced 3.93 in. (100mm) apart
K215050 Series Vacuum/Gas Manifold
  • An all-glass manifold for connecting inert gas and vacuum sources to sidearm stopcocks
  • Each stopcock has a metering groove cut into the plug to provide fine control of vacuum and inert gases
  • Distance between stopcocks is 2.55 in. (65mm) for the 3 position size and 3.93 in. (100mm) for the 5 position size
  • Supplied with proprietary pressure/vacuum retainers
K216060 Series Vacuum/Gas Manifold
  • For connecting inert gas and vacuum sources
  • Sample contacts only PTFE and borosilicate glass
  • Beams 0.5 in. (12.7mm) O.D. with upper-left and lower-right ends open
  • Delivery ports 9mm O.D.
  • Distance between valves 0.35 in. (100mm)
Specifications
Tipo Vacuum Gas Manifold
Da utilizzare con (applicazione) Connecting inert gas and vacuum sources
Include 4mm PTFE vacuum valves
Materiale Borosilicate Glass
N. di porte 5
Lunghezza (sistema imperiale) 19.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.82 in.
Altezza (sistema metrico) 14.8 cm
Profondità (sistema imperiale) 3.26 in.
Profondità (sistema metrico) 8.3 cm