Learn More
DWK Life Sciences Omogeneizzatore tissutale Kontes™ Dounce
Codice prodotto. 11893133
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
0.01 once, 0.5 ml
0.03 once, 1 ml
0.06 once, 2 ml
0.23 once, 7 ml
0.5 once, 15 ml
1.35 once, 40 ml
3.3 once, 100 ml
Tolleranza (sistema imperiale):
0.0005 to 0.0025 in.
0.0005 to 0.0055 in.
0.0008 to 0.0022 in.
0.001 to 0.003 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
1.4 in.
2.3 in.
3.4 in.
4.9 in.
6.1 in.
8.4 in.
9.1 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Tolleranza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11893133 3.3 once, 100 ml 0.0005 to 0.0055 in. 9.1 in. Pezzo
13495469 0.06 once, 2 ml 0.0005 to 0.0025 in. 2.3 in. Pezzo
10145564 0.5 once, 15 ml 0.001 to 0.003 in. 6.1 in. Pezzo
10749155 0.23 once, 7 ml 0.0008 to 0.0022 in. 4.9 in. Pezzo
11868512 1.35 once, 40 ml 0.001 to 0.003 in. 8.4 in. Pezzo
10506645 0.01 once, 0.5 ml 0.0005 to 0.0025 in. 1.4 in. Pezzo
13406419 0.03 once, 1 ml 0.0005 to 0.0025 in. 3.4 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11893133 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 8853000100
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for cellular work in which the nucleus remains intact after homogenization
Struttura interamente in vetro
Order Info
Con due pestelli: grande (per riduzione campione iniziale) e piccolo (per formare l'omogenato finale)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tolleranza (sistema imperiale) 0.0005 to 0.0055 in.
Tolleranza (sistema metrico) Da 0.05 a 0.25 mm
Capacità (sistema imperiale) 3.3 once
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Materiale Vetro
Product Type Omogeneizzatore tissutale Dounce
Da utilizzare con (applicazione) Ideato per lavori sulle cellule che richiedano un nucleo intatto dopo l'omogeneizzazione
Lunghezza (sistema imperiale) 9.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 232 mm
Capacità 3.3 once, 100 ml