Learn More
DWK Life Sciences Omogeneizzatore tissutale Kontes™ Dounce
Descrizione
Designed for cellular work in which the nucleus remains intact after homogenization
Struttura interamente in vetro
Order Info
Con due pestelli: grande (per riduzione campione iniziale) e piccolo (per formare l'omogenato finale)
Specifica
Specifica
| Tolleranza (sistema imperiale) | 0.0005 to 0.0025 in. |
| Tolleranza (sistema metrico) | Da 0.07 a 0.127 mm |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.06 once |
| Capacità (sistema metrico) | 2 ml |
| Materiale | Vetro |
| Product Type | Omogeneizzatore tissutale Dounce |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideato per lavori sulle cellule che richiedano un nucleo intatto dopo l'omogeneizzazione |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.3 in. |
| Include | One per case. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 mm |