Learn More
DWK Life Sciences Accessori per gruppi di filtrazione Kontes™ e parti di ricambio per Ultra-Ware™
Codice prodotto. 11887513 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Glass
Vetro borosilicato
Vetro poroso
Tipo:
Glass Support
Glass Support Base
Microfiltration Assembly
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Tipo Dimensione della confezione
11887513 Vetro borosilicato Microfiltration Assembly Pezzo
11863123 Acciaio inox Glass Support Pezzo
11873113 Vetro poroso Glass Support Pezzo
11878522 Glass Glass Support Base Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11887513 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 45066A20125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00€
    695.16€ / pezzi 1
    Risparmia 44.84€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-04-2027
47 mm con supporto di acciaio inox
  • Designed for filtering large volumes of viscous or proteinaceous solutions
  • Maximises flow rate during microfiltration
  • Available as complete assembly units and individual hardware components
  • Borosilicate glass construction for chemical resistance and durability
  • Compatible with 47mm membrane filters
  • Includes options with anodized aluminum clamp and filtration flask
Specifica
Monouso Reusable
Materiale Vetro borosilicato
Sterilità Non-sterile
Tipo Microfiltration Assembly
Volume (sistema metrico) 1000 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Filtration Assembly and vacuum pump