Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Silicone Stoppers, Single Hole
Kimble™ Silicone Stoppers are general purpose single-hole silicone rubber stoppers. They are steam autoclavable and an opaque yellowish-white in color. For use with Kimble™ Kontes™ Filtration Assemblies.
36.70€ - 45.95€
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15269833
|
DWK Life Sciences
953715-0501 |
No. 5 |
36.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15249833
|
DWK Life Sciences
953763-0801 |
No. 8 |
45.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Product Type: Stopper
- Material: Silicone Rubber
- Color: White/Yellow
- Height: 25 mm
- Autoclavable: Yes
- Use with: Kimble™ Kontes™ Filtration Assemblies