Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Economy Columns
Codice prodotto. 15244095
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
100 mm
300 mm
500 mm
Capacità della colonna:
1.5 mL
4 mL
12 mL
19 mL
Quantità:
1
10
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Capacità della colonna Quantità Dimensione della confezione
15244095 100 mm 4 mL 1 Pezzo
12746768 300 mm 12 mL 1 Pezzo
12756768 500 mm 19 mL 1 Pezzo
11702354 40 mm 1.5 mL 10 pezzi 10
11732354 300 mm 12 mL 10 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15244095 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 4204010710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.95€
    31.30€ / pezzi 1
    Risparmia 6.65€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-02-2027
Ideal for use with FPLC™ systems, peristaltic pumps, or gravity flow to 15psi
Use columns with ion-exchange, affinity, gel filtration, and hydrophobic interaction media.
  • Durable borosilicate glass
  • Precision-ground column ends form positive seals with endcaps so they don't leak or “creep” under pressure
  • Threaded, easy to remove reservoir cap won't pop off under pressure
  • Reservoir accepts accessory funnels and glass reservoirs
  • Luer-Lock polypropylene inlet and outlet fittings
  • Bed support has a 20μm polyethylene disc that retains most media for low-pressure aqueous chromatography
  • Columns accept flow adapters for adjusting Flex-Column bed height (order adapters separately)
Flow adapters not available
Specifica
Pressione max 14.5 psi
Dimensione del poro 20 μm
Capacità della colonna 4 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Borosilicate Glass Type I Class A
Support Material HDPE
Tipi di connettore Male luer lock
Area intersezionale 0.39cm3
Metodo di sterilizzazione 2N NaOH or 100% Ethanol
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0 to 50°C
Quantità 1
Da utilizzare con (applicazione) Ion exchange, affinity, gel filtration and hydrophobic interaction media
Con tappo Yes
Tipo Economy Chromatography Column
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm