Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Economy Columns
Codice prodotto. 17268630 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
500 mm
1700 mm
Capacità della colonna:
9 mL
18 mL
27 mL
35 mL
53 mL
89 mL
301 mL
Quantità:
5/Cs.
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Capacità della colonna Quantità Dimensione della confezione
17268630 1700 mm 301 mL Each Pezzo
11742394 50 mm 9 mL 5/Cs. pezzi 5
11752394 100 mm 18 mL 5/Cs. pezzi 5
11722364 200 mm 35 mL 5/Cs. pezzi 5
11732364 300 mm 53 mL 5/Cs. pezzi 5
11762394 150 mm 27 mL 5/Cs. pezzi 5
11742364 500 mm 89 mL 5/Cs. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17268630 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 4204011517
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00€
    186.89€ / pezzi 1
    Risparmia 40.11€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-02-2027
Ideal for use with FPLC™ systems, peristaltic pumps, or gravity flow to 15psi
Use columns with ion-exchange, affinity, gel filtration, and hydrophobic interaction media.
  • Durable borosilicate glass
  • With flow adapters
  • Precision-ground column ends form positive seals with endcaps so they don't leak or “creep” under pressure
  • Threaded, easy to remove reservoir cap won't pop off under pressure
  • Reservoir accepts accessory funnels and glass reservoirs
  • Luer-Lock polypropylene inlet and outlet fittings
  • Bed support has a 20μm polyethylene disc that retains most media for low-pressure aqueous chromatography
  • Columns accept flow adapters for adjusting Flex-Column bed height (order adapters separately)
Specifica
Pressione max 14.5 psi
Dimensione del poro 20 μm
Capacità della colonna 301 mL
Lunghezza (sistema metrico) 1700 mm
Materiale Borosilicate Glass Type I Class A
Support Material HDPE
Tipi di connettore Male luer lock
Area intersezionale 1.77cm3
Metodo di sterilizzazione 2N NaOH or 100% Ethanol
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0 to 50°C
Quantità Each
Da utilizzare con (applicazione) Ion exchange, affinity, gel filtration and hydrophobic interaction media
Con tappo Yes
Tipo Economy Chromatography Column
Diametro (sistema metrico) interno 15 mm