Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromatography Column ETFE Ferrule for 1/8 in. Tubing
Codice prodotto. 11792304 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PTFE
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11792304 PTFE Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11792304 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 4208220018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.28€
    4.12€ / pezzi 1
    Risparmia 1.16€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-02-2027
Tubing nuts and ferrules are used to make connections between the tubing and the end fittings of CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™, DISPOSAFLEX™ columns, and ULTRA-WARE™ filtration assemblies.
  • EFTE Flangeless Ferrule for 1/8 in. OD Tubing
  • For use with 420821 Series Male Nuts
  • Case of 10
  • Replacement Parts in ULTRA-WARE™ Standard Fittings Kit
Specifica
Tipo Ferrule
Da utilizzare con (apparecchiatura) HPLC cap system
Materiale PTFE
Quantità 1 Cs.