Learn More
Beskrivelse
Indeholder
Complete with 45mm polypropylene cap and replaceable silicone O-rings to ensure a leak-resistant seal
Made of Type I, Class A borosilicate glass
- Made of Type I, Class A borosilicate glass for chemical resistance and durability
- Multiple blots can be hybridized in a single tube using nylon mesh sheets to separate the membranes (nylon mesh sheets not included)
- Probe volumes are approximately 5 mL per blot
- Use one 35 I.D. x 300mm tube per standard rotator position or two 35 I.D. x 150mm tubes per clamp
Tekniske data
Tekniske data
| Certificazione/Conformità | USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class A |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Dimensione chiusura | 45 mm |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 1.25 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 35 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 35 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Hybridization incubators with rotators |
| Include | 45mm polypropylene cap and replaceable silicone O-rings |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.81 in. |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?