Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Heavy-Duty Centrifuge Bottles
Codice prodotto. 11858512
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11858512 200 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11858512 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 14720200
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
With unattached screw cap
  • Small bottom area for better concentration of sedimented material
  • With polypropylene closure with a pulp/vinyl coated liner unattached
  • Screw thread finish: 38-400
  • Capacity: 6.7 oz. (200mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Diametro (sistema imperiale) 2.36 in.
Materiale Polypropylene
Colore chiusura Bianco
Altezza (sistema metrico) 145 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 38-400 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Tipo di chiusura Screw Cap