Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ KIMAX™ KimCote™ Borosilicate Glass Narrow Mouth Reservoir Bottle with Bottom Hose Outlet
Codice prodotto. 11757969
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
1000 mL
20 L
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Numero stopper:
2
4
6
10
12
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Numero stopper Dimensione della confezione
11757969 5000 mL 10 Pezzo
11717969 250 mL 2 pezzi 6
11727969 500 mL 4 pezzi 6
11737969 1000 mL 6 pezzi 4
11747969 2000 mL 6 pezzi 4
11767969 10,000 mL 12 Pezzo
11777969 20 L 12 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11757969 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore KC146075000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.00€
    364.92€ / pezzi 1
    Risparmia 23.08€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-02-2027
KIMBLE™ KIMAX™ KimCote™ Borosilicate Glass Narrow Mouth Reservoir Bottle with Bottom Hose Outlet stores and discharges liquids via a fused glass bottom hose outlet. KimCote™ safety coating, white enamel marking spot, and ASTM E438 Type I Class A borosilicate glass.
  • KimCote™ plastic safety coating for added protection in the event of breakage
  • Glass hose connection outlet is fused to the bottle
  • Narrow mouth tooled top sealed with a rubber stopper
  • White enamel marking spot for easy labelling
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass
  • Conforms to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
  • Sizes 250 mL and 500 mL accept 5/16 in. I.D. flexible tubing
  • Sizes 1000 mL and larger accept 3/8 in. I.D. flexible tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5000 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 7.2 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.65 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 42 mm
Da utilizzare con (applicazione) Designed to store and discharge liquids via a bottom hose outlet
Include Bottom hose outlet
Materiale Borosilicate Glass
Sterilità Non-sterile
Numero stopper 10
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 320 mm
Altezza (sistema imperiale) 12.59 in.
Diametro (sistema metrico) 183 mm
Diametro (sistema imperiale) interno tubo 0.37 in.
Diametro sistema metrico) interno tubo 9.52 mm
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 169.07 oz.
Product Type Reservoir Bottle